主要文件
8.16018
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Lysine monohydrochloride
for synthesis
别名:
(S)-(+)-Lysine monohydrochloride, Lys
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H15ClN2O2
CAS号:
分子量:
182.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
酶委員會索引編號:
211-519-9
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<1 Pa ( 20 °C)
品質等級
形狀
solid
效力
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5.5-6.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
262 °C
溶解度
420 g/L
密度
1.28 g/cm3 at 20 °C
體積密度
360 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cl-].N[C@@H](CCCCN)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChI 密鑰
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
相关类别
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +20.5 - +21.5 °
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1