主要文件
8.16003
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Aspartic acid
for synthesis
别名:
(S)-(+)-Aspartic acid, L-α-Aminosuccinic acid, L-αlpha-Aminosuccinic acid, Asp
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7NO4
CAS号:
分子量:
133.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
酶委員會索引編號:
200-291-6
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
solid
pH值
2.5-3.5 (20 °C, 4 g/L in H2O)
mp
269-271 °C (decomposition)
溶解度
4 g/L
體積密度
430 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI 密鑰
CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +24.5 - +26.0 °
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1