About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6N2S
CAS号:
分子量:
114.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
248-473-4
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
形狀
solid
效力
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
61-64 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[s]1c(nnc1C)C
InChI
1S/C4H6N2S/c1-3-5-6-4(2)7-3/h1-2H3
InChI 密鑰
JXQGICFGPUAVLJ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3