主要文件
8.14973
Sigma-Aldrich
Diphenyl-4-piperidinemethanol
for synthesis
别名:
Diphenyl-4-piperidinemethanol, Azacyclonol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H21NO
CAS号:
分子量:
267.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
204-092-5
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
mp
160-163 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cl-].N1CCC(CC1)C(O)(c3ccccc3)c2ccccc2.[H+]
InChI
1S/C18H21NO.ClH/c20-18(15-7-3-1-4-8-15,16-9-5-2-6-10-16)17-11-13-19-14-12-17;/h1-10,17,19-20H,11-14H2;1H
InChI 密鑰
LBRAWKGGVUCSOX-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 162 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3