主要文件
8.14917
Sigma-Aldrich
Aluminium
grit
别名:
Aluminium
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Al
CAS号:
分子量:
26.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141702
酶委員會索引編號:
231-072-3
NACRES:
NA.22
形狀
grit
品質等級
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/Al
InChI 密鑰
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
(grit) for synthesis
分析報告
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water