Key Documents
8.14810
Sigma-Aldrich
Dipentaerythritol
for synthesis
别名:
Dipentaerythritol, 2.2′[Oxybis(methylen)]bis[hydroxymethyl)]-1,3-propandiol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H22O7
CAS号:
分子量:
254.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
204-794-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.00001 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
powder
自燃溫度
370 °C
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5 (20 °C, 2 g/L in H2O)
mp
208-218 °C
溶解度
2.4 g/L
密度
1.36 g/cm3 at 20 °C
體積密度
400‑450 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H22O7/c11-1-9(2-12,3-13)7-17-8-10(4-14,5-15)6-16/h11-16H,1-8H2
InChI 密鑰
TXBCBTDQIULDIA-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Hydroxyl value: 1190 - 1320
Melting range (lower value): ≥ 208 °C
Melting range (upper value): ≤ 218 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1