化驗
≥98.0% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
280 °C
mp
87 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Oc1c(cccc1)C(=O)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-11,16H/b11-10+
InChI 密鑰
AETKQQBRKSELEL-ZHACJKMWSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 87 °C
Melting range (upper value): ≤ 90 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 87 °C
Melting range (upper value): ≤ 90 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3