Key Documents
8.14729
Sigma-Aldrich
Hydroquinone monosulfonic acid potassium salt
for synthesis
别名:
Hydroquinone monosulfonic acid potassium salt, 2,5-Dihydroxybenzenesulfonic acid potassium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5KO5S
CAS号:
分子量:
228.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
244-584-7
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
mp
250-251 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/2C6H6O5S.Ca/c2*7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;/h2*1-3,7-8H,(H,9,10,11);/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
QGNBTYAQAPLTMX-UHFFFAOYSA-L
分析報告
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2