Key Documents
8.14676
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline)
for synthesis
别名:
4,4′-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline), Bis-(4-amino-2-chloro-3,5-diethylphenyl)-methane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H28Cl2N2
分子量:
379.37
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
402-130-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.01 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
88-90 °C
溶解度
slightly soluble 0.02 mg/L
密度
1.24 g/cm3 at 20 °C
體積密度
610‑650 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C21H28Cl2N2/c1-5-12-9-14(18(22)16(7-3)20(12)24)11-15-10-13(6-2)21(25)17(8-4)19(15)23/h9-10H,5-8,11,24-25H2,1-4H3
InChI 密鑰
VIOMIGLBMQVNLY-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 88 °C
Melting range (upper value): ≤ 90 °C
Identity (IR): passes test
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3