主要文件
8.14621
Sigma-Aldrich
4-Aminohippuric acid
for synthesis
别名:
4-Aminohippuric acid, N-(4-Aminobenzoyl)aminoacetic acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10N2O3
CAS号:
分子量:
194.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
200-518-9
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
solid
pH值
3.0-3.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
199-202 °C (decomposition)
體積密度
380 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N(CC(=O)O)C(=O)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
InChI 密鑰
HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Color (visual): white to brown
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3