Key Documents
8.14575
Sigma-Aldrich
Citronellal
for synthesis
别名:
Citronellal, 3.7-Dimethyl-6-octenal
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18O
CAS号:
分子量:
154.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
酶委員會索引編號:
203-376-6
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
14 hPa ( 88 °C)
品質等級
化驗
≥93.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
202 °C
效力
2420 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-4.5 % (v/v)
pH值
7 ( in H2O)
bp
208 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 77 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3/t10-/m1/s1
InChI 密鑰
NEHNMFOYXAPHSD-SNVBAGLBSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 93.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.851 - 0.854
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
165.2 °F - closed cup
閃點(°C)
74 °C - closed cup