主要文件
8.14528
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate
for synthesis
别名:
8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate, Quinosol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H16N2O6S · xH2O
分子量:
388.39 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
205-137-1
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
效力
1200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>4000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH值
3.2 (20 °C in H2O)
mp
182 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/2C9H7NO.H2O4S.H2O/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4;/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4);1H2
InChI 密鑰
BNCXJZDIJIVJJO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3