主要文件
8.14414
Sigma-Aldrich
Triethoxyoctylsilane
for synthesis
别名:
Triethoxyoctylsilane, n-Octyltriethoxysilane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H32O3Si
CAS号:
分子量:
276.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
220-941-2
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥96.5% (GC)
形狀
liquid
效力
5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
5142 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
98-99 °C/2.7 hPa
mp
-75.5 °C
轉變溫度
flash point 109 °C
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C14H32O3Si/c1-5-9-10-11-12-13-14-18(15-6-2,16-7-3)17-8-4/h5-14H2,1-4H3
InChI 密鑰
MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.877 - 0.879
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100 °C - closed cup