主要文件
8.14112
Sigma-Aldrich
3-Dimethylaminobenzoic acid
for synthesis
别名:
3-Dimethylaminobenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
3-((CH3)2N)C6H4COOH
CAS号:
分子量:
165.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
202-775-2
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (acidimetric)
mp
149-152 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N(C)(C)c1cc(ccc1)C(=O)O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-4-7(6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
NEGFNJRAUMCZMY-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 149 °C
Melting range (upper value): ≤ 152 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3