主要文件
8.14100
Sigma-Aldrich
3-Diethylamino-1-propylamine
for synthesis
别名:
3-Diethylamino-1-propylamine, N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NCH2CH2CH2N(C2H5)2
CAS号:
分子量:
130.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
203-236-4
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
2.2 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
215 °C
效力
410 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.0 % (v/v)
pH值
11.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
168-171 °C
mp
-60 °C
轉變溫度
flash point 51 °C
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N(CCCN)(CC)CC
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-9(4-2)7-5-6-8/h3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
QOHMWDJIBGVPIF-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.824 - 0.827
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
125.6 °F - closed cup
閃點(°C)
52 °C - closed cup