主要文件
810775
Sigma-Aldrich
Probumin® Bovine Serum Albumin Polymer Enhanced, 30% Solution
29-31 g/dL protein (Biuret), USA origin, Tested for IgG, microbiological culture, Blood banking: suitable, Serology: suitable
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
41141801
产品名称
Probumin® Bovine Serum Albumin Polymer Enhanced, 30% Solution, pack of 1 L
描述
0.1% sodium azide as preservtive
Contains sodium azide less than 0.1 g/dL
品質等級
化驗
29-31 g/dL protein basis (biuret)
形狀
solution
儲存期限
36 mo.
分子量
~66 kDa
純化經由
heat shock fractionation
包裝
pack of 1 L
製造商/商標名
Probumin®
來源
USA origin
濃度
29-31 g/dL protein (Biuret)
技術
microbiological culture: suitable
dilution
(Immunohematology)
(Serology)
雜質
Tested for IgG
pH值
7.2-7.4
異物活動
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3