主要文件
810243
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin Sulfhydryl Modified
≥98%, USA origin, Tested For IgG, Protein standard: suitable, enzyme immunoassay: suitable
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
41141801
product name
Bovine Serum Albumin Sulfhydryl Modified, pack of 1 kg
等級
special quality (Specialty Grade)
品質等級
化驗
≥98% (purity)
形狀
lyophilized powder
儲存期限
48 mo.
分子量
~66 kDa
純化經由
heat shock fractionation
包裝
pack of 1 kg
來源
USA origin
Free Sulfhydrl Content content
0.0-1.0 mmol/mol
技術
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
protein quantification: suitable
雜質
Tested For IgG
損耗
≤5%
pH值
6.8-7.5
負離子痕跡
chloride (Cl-): 0.0-6.0 mg/g
正離子痕跡
Na: 0.0-15.0 mg/g
異物活動
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis, none detected
儲存溫度
2-8°C
水污染物質分類(WGK)
WGK 1