主要文件
8.10158
Sigma-Aldrich
Chlorodiphenylphosphine
for synthesis
别名:
Chlorodiphenylphosphine, Diphenylchlorophosphine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClP(C6H5)2
CAS号:
分子量:
220.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352128
酶委員會索引編號:
214-093-2
蒸汽壓力
1.3 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
320 °C
效力
316 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
320 °C/1013 hPa
mp
14-16 °C
轉變溫度
flash point 138 °C
密度
1.20 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H10ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI 密鑰
XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.192 - 1.196
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
280.4 °F
閃點(°C)
138 °C