主要文件
8.09733
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
for synthesis
别名:
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Tetralin
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12
CAS号:
分子量:
132.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
204-340-2
NACRES:
NA.22
bp:
200-209 °C
等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
蒸汽壓力
0.34 hPa ( 20 °C)
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
425 °C (DIN 51794)
效力
2860 mg/kg LD50, oral (Rat)
16710 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
200-209 °C
mp
-30 °C
轉變溫度
flash point 71 °C
溶解度
0.045 g/L
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C1CCc2c(cccc2)C1
InChI
1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChI 密鑰
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.970
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
安全危害
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
159.8 °F - closed cup
閃點(°C)
71 °C - closed cup