蒸汽壓力
23 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
效力
600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
1.11 (25 °C, 16.2 g/L in H2O)
運動黏度
13.73 cSt(35 °C)
bp
132 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
-57 °C
轉變溫度
flash point 100 °C
密度
1.62 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
ClC(Cl)(Cl)C(=O)Cl
InChI
1S/C2Cl4O/c3-1(7)2(4,5)6
InChI 密鑰
PVFOMCVHYWHZJE-UHFFFAOYSA-N
一般說明
for synthesis
應用
Trichloroacetyl chloride for synthesis. CAS 76-02-8, EC Number 200-926-7, chemical formula CCl₃COCl.
分析報告
Assay (morpholine method)≥ 96.0 %Density (d 20 °C/ 4 °C)1.616 - 1.621Identity (IR)passes test
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
213.8 °F - open cup
閃點(°C)
101 °C - open cup