主要文件
8.08348
Sigma-Aldrich
Chlorotriphenylmethane
for synthesis
别名:
Chlorotriphenylmethane, Triphenylchloromethane, Triphenylmethyl chloride, Trityl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC(C6H5)3
CAS号:
分子量:
278.78
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
200-986-4
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
230-235 °C/27 hPa
mp
109-112 °C
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
ClC(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C19H15Cl/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI 密鑰
JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3