主要文件
8.08157
Sigma-Aldrich
Thiophene
for synthesis
别名:
Thiophene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4S
CAS号:
分子量:
84.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
203-729-4
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
80 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
395 °C
效力
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5-12.5 % (v/v)
bp
83-84 °C/1013 mbar
mp
-38 °C
轉變溫度
flash point -9 °C
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
InChI 密鑰
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.065
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
15.8 °F
閃點(°C)
-9 °C