主要文件
8.08125
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(dimethylamino)-benzophenone
for synthesis
别名:
4,4′-Bis(dimethylamino)-benzophenone, N,N,N,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminobenzophenone, Michler ketone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2N]C6H4COC6H4-4-[N(CH3)2]
CAS号:
分子量:
268.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
202-027-5
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
自燃溫度
480 °C
效力
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
172-175 °C
轉變溫度
flash point 220 °C
溶解度
0.4 g/L
體積密度
400 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H20N2O/c1-18(2)15-9-5-13(6-10-15)17(20)14-7-11-16(12-8-14)19(3)4/h5-12H,1-4H3
InChI 密鑰
VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 171 °C
Melting range (upper value): ≤ 175 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3