主要文件
8.07564
Sigma-Aldrich
9,10-菲醌
for synthesis
别名:
9,10-菲醌
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H8O2
CAS号:
分子量:
208.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
201-515-5
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (HPLC)
形狀
powder
自燃溫度
630 °C (DIN 51794)
效力
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
>360 °C
mp
203-206 °C
轉變溫度
flash point 245 °C
溶解度
7.5 mg/L
體積密度
350 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O=[c]1c2c(c3c([c]1=O)cccc3)cccc2
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H
InChI 密鑰
YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(HPLC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 206 °C
熔程(上限值): ≤ 210 °C
鉴别(IR):符合检验
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
473.0 °F
閃點(°C)
245 °C