主要文件
8.07529
Sigma-Aldrich
1-Propanethiol
for synthesis
别名:
1-Propanethiol, Propyl mercaptan
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H8S
CAS号:
分子量:
76.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352105
酶委員會索引編號:
203-455-5
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
165 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥96.0% (GC)
形狀
liquid
效力
1790 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
67-68 °C/1013 hPa
mp
-113 °C
轉變溫度
flash point -34 °C
溶解度
1.9 g/L
密度
0.84 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
SCCC
InChI
1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.840 - 0.845
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-4.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-20 °C - closed cup