主要文件
8.07340
Sigma-Aldrich
Hexachloroplatinic(IV) acid hexahydrate
~40% Pt, for synthesis
别名:
六氯铂酸(IV)六水合物(~40% Pt)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2(PtCl6) · 6H2O
CAS号:
分子量:
517.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
酶委員會索引編號:
241-010-7
NACRES:
NA.22
产品名称
六氯铂酸(IV)六水合物(~40% Pt), for synthesis
品質等級
100
200
形狀
solid
濃度
39-41% Pt
mp
150 °C
溶解度
water: soluble
密度
4 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/6Cl.6H2O.Pt/h;;;;;;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;-2/p+2
InChI 密鑰
YYOLYBUNSBKNLR-UHFFFAOYSA-P
應用
六水氯铂酸可作为铂前体合成:
  • Pt/C催化剂,用于聚电解质膜燃料电池应用。
  • Pt/TiO2催化剂,用于研究亚甲基蓝的光催化降解途径。
分析報告
含量测定(Pt):39.0 - 41.0 %
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1