主要文件
8.07171
Sigma-Aldrich
Nonanoyl chloride
for synthesis
别名:
Nonanoyl chloride, Pelargonyl chloride, Pelargonic acid chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7COCl
CAS号:
分子量:
176.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
212-131-2
蒸汽壓力
0.2 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
225 °C
expl. lim.
0.8-3.7 % (v/v)
bp
108-110 °C/29 hPa
mp
-60.5 °C
轉變溫度
flash point 99 °C
密度
0.94 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H17ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3
InChI 密鑰
NTQYXUJLILNTFH-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.938 - 0.948
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
210.2 °F
閃點(°C)
99 °C