主要文件
8.07103
Sigma-Aldrich
Palladium(II) acetylacetonate
≥98% (ICP)
别名:
Palladium(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)palladium(II), Bis(2,4-pentanedionato) palladium(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14O4Pd
CAS号:
分子量:
304.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
237-859-8
化驗
≥98% (ICP)
形狀
powder
儲存溫度
2-30°C
一般說明
for synthesis
分析報告
Assay (ICP-OES): ≥ 98.0 %
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2