蒸汽壓力
0.4 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
525 °C
效力
1144 mg/kg LD50, oral (Rat)
400-640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.7-15.7 % (v/v)
pH值
9.5-10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
198 °C/1013 hPa
mp
-2 °C
轉變溫度
flash point 92 °C
密度
1.035 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[n]1(cncc1)C
InChI
1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
應用
- 增强无腐蚀性电解质:讨论1-甲基咪唑提高电池无腐蚀性电解质性能的作用。研究1-甲基咪唑如何作为高供体数助溶剂,帮助市售镁盐释放自由阴离子,引领新的电池技术创新(Xiao et al., 2024)。
- 有机合成催化应用:1-甲基咪唑可用作空气稳定钌(II)络合物的配体,促进酮经由催化转移加氢成为乙醇。该应用表明1-甲基咪唑在有机合成化学中的多功能催化作用,提供更加高效和可持续的化学反应方法(Beaufils et al., 2024)。
- 生物医学应用的功能材料:开发(涉及1-甲基咪唑)海藻酸钠和阳离子纤维素修饰的聚己内酯纳米纤维。这些材料用于特定的体外和抗菌应用,代表1-甲基咪唑可用于制备生物医学功能材料(Tolba et al., 2023)。
分析報告
含量(GC,area%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.034 - 1.036
同一性(IR):通过测试
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.034 - 1.036
同一性(IR):通过测试
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
197.6 °F - closed cup
閃點(°C)
92 °C - closed cup