主要文件
8.05223
Sigma-Aldrich
对甲酚
for synthesis
别名:
对甲酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8O
CAS号:
分子量:
108.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
203-398-6
NACRES:
NA.22
bp:
202.5 °C/1013 hPa
等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
蒸汽壓力
0.06 hPa ( 20 °C)
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
555 °C
效力
207 mg/kg LD50, oral (Rat)
301 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
202.5 °C/1013 hPa
mp
31.0-35.0 °C
轉變溫度
flash point 86 °C
密度
1.034 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
InChI 密鑰
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 31 °C
熔程(上限值): ≤ 35 °C
邻甲酚(GC,面积%): ≤ 0.5 %(a/a)
间甲酚(GC,面积%): ≤ 1.0 %(a/a)
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
象形圖
CorrosionSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
186.8 °F - closed cup
閃點(°C)
86 °C - closed cup