主要文件
8.04957
Sigma-Aldrich
Potassium cyanate
for synthesis
别名:
Potassium cyanate, Cyanic acid potassium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CKNO
CAS号:
分子量:
81.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
209-676-3
NACRES:
NA.22
形狀:
powder
溶解度:
750 g/L
品質等級
形狀
powder
效力
567 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
700-900 °C/1000 hPa (decomposition)
mp
315 °C
溶解度
750 g/L
密度
2.056 g/cm3 at 20 °C
體積密度
870 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/CHNO.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Potassium cyanide: ≤ 1.0 %
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1