化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
自燃溫度
450 °C
效力
2250 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
116 °C
轉變溫度
flash point 174 °C
溶解度
13.8 g/L
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
InChI 密鑰
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98 %
Melting range
- lower value:
≥ 114 °C
- upper value: ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
Melting range
- lower value:
≥ 114 °C
- upper value: ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
345.2 °F
閃點(°C)
174 °C