主要文件
8.04166
Sigma-Aldrich
2-Bromophenol
for synthesis
别名:
2-Bromophenol, 2-Bromo-1-hydroxybenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5BrO
CAS号:
分子量:
173.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
202-432-7
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
liquid
bp
195 °C
mp
5 °C
轉變溫度
flash point 108 °C
密度
1.63 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H5BrO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
InChI 密鑰
VADKRMSMGWJZCF-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
107.6 °F - closed cup
閃點(°C)
42 °C - closed cup