主要文件
8.04015
Sigma-Aldrich
Furfuryl alcohol
for synthesis
别名:
Furfuryl alcohol, 2-Furylmethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6O2
CAS号:
分子量:
98.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
202-626-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.53 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
390 °C
效力
177 mg/kg LD50, oral (Rat)
400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-16.3 % (v/v)
pH值
6 (20 °C, 300 g/L in H2O)
bp
170-171 °C/1013 mbar
mp
-31 °C
轉變溫度
flash point 65 °C
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[o]1c(ccc1)CO
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
InChI 密鑰
XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.131 - 1.133
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Nose, Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
149.0 °F - closed cup
閃點(°C)
65 °C - closed cup