主要文件
8.03575
Sigma-Aldrich
2,6-Diaminopyridine
for synthesis
别名:
2,6-Diaminopyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2,6-(NH2)2C5H3N
CAS号:
分子量:
109.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
205-507-2
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
solid
pH值
>7 ( in H2O)
bp
159 °C/13 hPa
mp
115-118 °C
轉變溫度
flash point 155 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Nc1nc(ccc1)N
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H,(H4,6,7,8)
InChI 密鑰
VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 117 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
311.0 °F - closed cup
閃點(°C)
155 °C - closed cup