主要文件
8.03244
Sigma-Aldrich
N,N′-二甲基脲
for synthesis
别名:
N,N′-二甲基脲, 1,3-二甲基脲
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H8N2O
CAS号:
分子量:
88.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
202-498-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
6 hPa ( 115 °C)
品質等級
形狀
crystals
自燃溫度
400 °C
效力
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
9.0-9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
268-270 °C/1013 hPa
mp
105-108 °C
轉變溫度
flash point 154 °C (DIN 51758)
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
體積密度
500 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N(C)C(=O)NC
InChI
1S/C3H8N2O/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
InChI 密鑰
MGJKQDOBUOMPEZ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(HClO₄): ≥ 98.0 %
熔程(下限值): ≥ 102 °C
熔程(上限值): ≤ 107 °C
鉴别(IR):符合检验
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
314.6 °F - closed cup
閃點(°C)
157 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2