主要文件
8.03215
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylethylenediamine
for synthesis
别名:
N,N-Diethylethylenediamine, 2-(Diethylamino)ethylamine, 1-Amino-2-(diethylamino)ethane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)2NCH2CH2NH2
CAS号:
分子量:
116.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
202-844-7
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
245 °C
效力
984 mg/kg LD50, oral (Rat)
820 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7-8.4 % (v/v)
bp
145-148 °C/1013 hPa
mp
-70 °C
轉變溫度
flash point 36 °C
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.817 - 0.819
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
89.6 °F - closed cup
閃點(°C)
32 °C - closed cup