主要文件
8.02948
Sigma-Aldrich
二环己胺
for synthesis
别名:
二环己胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H11)2NH
CAS号:
分子量:
181.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
202-980-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.04 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
240 °C
expl. lim.
0.8-4.6 % (v/v)
pH值
11 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
-0.1 °C
轉變溫度
flash point 105 °C
溶解度
1 g/L
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N(C2CCCCC2)C1CCCCC1
InChI
1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
InChI 密鑰
XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.911 - 0.914
水(K. F.): ≤ 0.30 %
鉴别(IR):符合检验
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96 °C - closed cup