Key Documents
8.02834
Sigma-Aldrich
Cystaminium dichloride
for synthesis
别名:
Cystaminium dichloride, Cystamine dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[H2NCH2CH2SSCH2CH2NH2] · 2 HCl
CAS号:
分子量:
225.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
200-260-7
NACRES:
NA.22
品質等級
mp
217-220 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI 密鑰
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 212 °C
Melting range (upper value): ≤ 216 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1