Key Documents
8.02801
Sigma-Aldrich
ε-Caprolactone
for synthesis
别名:
ε-Caprolactone, 2-Oxepanone, 6-Hydroxycaproic acid lactone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10O2
CAS号:
分子量:
114.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
207-938-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.013 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
204 °C
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
5990 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-9 % (v/v)
bp
235 °C/1013 hPa
mp
-1.5 °C
轉變溫度
flash point 127 °C
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
InChI 密鑰
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
應用
  • Redox Control of Group 4 Metal Ring-Opening Polymerization Activity toward l-Lactide and ε-Caprolactone: Discusses the impact of redox conditions on the efficiency of ring-opening polymerization of ε-caprolactone, important for synthesizing biodegradable plastics (X Wang, JL Brosmer, 2014).
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.075 - 1.076
Water (K. F.): ≤ 0.10 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109 °C - closed cup