主要文件
8.02668
Sigma-Aldrich
Ethyl crotonate
for synthesis
别名:
Ethyl crotonate, Crotonic acid ethyl ester, trans-2-Butenoic acid ethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH=CHCOOC2H5
CAS号:
分子量:
114.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
210-808-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
65 hPa ( 50 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
138-140 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 2 °C
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
InChI 密鑰
ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.916 - 0.918
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2 °C - closed cup