主要文件
8.02413
Sigma-Aldrich
氯乙酸甲酯
for synthesis
别名:
氯乙酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H5ClO2
CAS号:
分子量:
108.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
202-501-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
6.9 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
465 °C
效力
107 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
4.6-18.5 % (v/v)
pH值
4.6 (20 °C, 28 g/L in H2O)
bp
130-132 °C/1013 hPa
mp
-33 °C
轉變溫度
flash point 52 °C (DIN 51758)
溶解度
51.6 g/L (slow decomposition)
密度
1.24 g/cm3 at 20 °C
SMILES 字串
ClCC(=O)OC
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChI 密鑰
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.234 - 1.236
鉴别(IR):符合检验
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
116.6 °F - closed cup
閃點(°C)
47 °C - closed cup