主要文件
8.02361
Sigma-Aldrich
对氯腈
for synthesis
别名:
对氯腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6Cl4O2
CAS号:
分子量:
245.88
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
204-274-4
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1 hPa ( 71 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
自燃溫度
>400 °C
效力
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
反應適用性
reagent type: oxidant
pH值
3.5-4.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
290-293 °C (sublimed)
溶解度
practically insoluble 0.25 g/L
體積密度
800 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
ClC1=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C6Cl4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
InChI 密鑰
UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量(HPLC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
鉴定(IR):通过测试
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2