自燃溫度
>300 °C
反應適用性
reagent type: reductant
mp
816 °C
密度
1.9 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Ca]
InChI
1S/Ca
InChI 密鑰
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
應用
氢化钙(CaH2)可作为还原剂,在高温下(600–1000°C)将金属氧化物还原为金属元素(例如,Ti、Zr、V、Nb、U和Th)。反应过程中,真正的还原剂是热解产生的金属钙。CaH2 还可将各种金属氢化物还原为金属。
分析報告
含量测定(气体容量法): ≥ 95.0 %
粒度:0 -20 mm
粒度:0 -20 mm
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 1