主要文件
8.01636
Sigma-Aldrich
溴乙酸乙酯
for synthesis
别名:
溴乙酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7BrO2
CAS号:
分子量:
167.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
203-290-9
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
4.5 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
bp
158-161 °C/1013 hPa
mp
-38 °C
轉變溫度
flash point 50 °C
密度
1.50 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
BrCC(=O)OCC
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
InChI 密鑰
PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 噻唑啉酮和噻二唑衍生物的合成和抗癌潜力:用溴乙酸乙酯合成新的噻唑啉酮和噻二唑衍生物,接着通过分子对接研究评估它们的抗癌特性。该应用反应它开发新抗癌药物的作用(Saeed et al., 2024)。
  • 开发吡唑并吡喃并嘧啶衍生物:研究新的吡唑并吡喃并嘧啶衍生物合成(涉及溴乙酸乙酯),并通过晶体分析、DFT计算和分子动力学模拟研究它们的结构和动力学性质,为药物化学领域贡献力量(Ait Elmachkouri et al., 2023)。
  • 橄榄虫害防治的环保灭虫衍生物:溴乙酸乙酯用在吡啶和噻唑衍生物的设计和合成中,为橄榄虫害防治提供环保杀虫解决方案,说明它的农业化学用处(Elkanzi et al., 2023)。
  • 噻唑啉酮衍生物的DNA相容性合成:在DNA相容性三组分环化和Knoevenagel缩合反应合成噻唑啉酮衍生物中用到溴乙酸乙酯,说明它在复杂有机合成中的多功能作用(Wang et al., 2023)。
  • 大环的意外发现:在残基分离过程中,溴乙酸乙酯在含酰胺、氨基和氨基甲酸酯的新大环的偶然发现中发挥作用,表明它对意外合成结果的影响(Horita et al., 2023)。
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.500 - 1.510
鉴别(IR):符合检验
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
116.6 °F - closed cup
閃點(°C)
47 °C - closed cup