主要文件
8.01504
Sigma-Aldrich
Silver acetate
for synthesis
别名:
Silver acetate, Acetic acid silver salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H3AgO2
CAS号:
分子量:
166.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
209-254-9
NACRES:
NA.22
形狀:
crystals
溶解度:
10.2 g/L
品質等級
形狀
crystals
溶解度
10.2 g/L
密度
3.26 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Ag]OC(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
分析報告
Assay (from Ag): ≥ 98.0 %
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3