主要文件
8.01461
Sigma-Aldrich
Anthrone
for synthesis
别名:
Anthrone, 9,10-Dihydro-9-oxoanthracene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H10O
CAS号:
分子量:
194.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
201-994-0
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
mp
151-156 °C
溶解度
4.6 mg/L
體積密度
450 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
InChI
1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
InChI 密鑰
RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
應用
  • Surfactant modified electrochemical sensor for determination of Anthrone–A cyclic voltammetry: Research on developing an electrochemical sensor modified by surfactants for the determination of Anthrone, emphasizing its potential in environmental monitoring (NS Prinith, JG Manjunatha, 2019).
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3