主要文件
8.01313
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-thiazoline
for synthesis
别名:
2-Amino-2-thiazoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H6N2S
CAS号:
分子量:
102.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
217-224-1
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
crystals
mp
76-80 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
S1CCNC1=N
InChI
1S/C3H6N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2,(H2,4,5)
InChI 密鑰
REGFWZVTTFGQOJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 76 °C
Melting range (upper value): ≤ 80 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3