About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H10N2 · xHCl · yH2O
CAS号:
分子量:
194.23 (anhydrous free base basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
205-145-5
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
形狀
crystals
mp
240-244 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cl-].Nc1c2c(nc3c1cccc3)cccc2.O.[H+]
InChI
1S/C13H10N2.ClH.H2O/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;;/h1-8H,(H2,14,15);1H;1H2
InChI 密鑰
OREJEGKBQBIJSJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(银量法,以无水物计): ≥ 97.0 %
干燥失重:6.0% - 8.0 %
鉴别(IR):符合检验
干燥失重:6.0% - 8.0 %
鉴别(IR):符合检验
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3