Key Documents
8.00835
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl acrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
别名:
2-Ethylhexyl acrylate, Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=CHCOOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
184.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
203-080-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.12 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
230 °C
效力
4435 mg/kg LD50, oral (Rat)
7522 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-6.0 % (v/v)
bp
229 °C/1013 hPa
mp
-90 °C
轉變溫度
flash point 86 °C
密度
0.887 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
InChI 密鑰
GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.884 - 0.886
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1